Tlačiť
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1868-25G OR1868-100G OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA 82.92 EUR
APOSOR1868-25G APOSOR1868-100G APOSOR1868-10G
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Mw: 138.12
Teplota tavenia: 97…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003333
Číslo CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6