Tlačiť
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 48.47 EUR
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 98%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
Mw: 202.55
Teplota varu: 315 °C
Teplota tavenia: 50…54 °C
Hustota: 1.498 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007075
Číslo CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
OSN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155