Tlačiť
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
OR18600-100G OR18600-25G
APOSOR18600-100GEA 297.23 EUR
APOSOR18600-100G APOSOR18600-25G
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Vzorec: C6H2ClN3O2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657552
Číslo CAS: 181123-11-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III