Tlačiť
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18586-1G OR18586-100MG OR18586-250MG OR18586-500MG OR18586-2.5G OR18586-5G
APOSOR18586-1GEA 259.93 EUR
APOSOR18586-1G APOSOR18586-100MG APOSOR18586-250MG APOSOR18586-500MG APOSOR18586-2.5G APOSOR18586-5G
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701227
Číslo CAS: 3600-87-1
OSN: 1759
ADR: 8,III