Tlačiť
2-Iodoaniline 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 94.67 EUR
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Iodoaniline 98+%
2-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Teplota tavenia: 53…58 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007680
Číslo CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0