Tlačiť
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-bromo-2-methylpyridine
OR18558-5G OR18558-10G
APOSOR18558-5GEA 69.7 EUR
APOSOR18558-5G APOSOR18558-10G
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Mw: 187.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09031418
Číslo CAS: 914358-73-9