Tlačiť
Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-4-carboxylate
OR18551-1G OR18551-500MG OR18551-5G
APOSOR18551-1GEA 265.17 EUR
APOSOR18551-1G APOSOR18551-500MG APOSOR18551-5G
Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Mw: 250.32 g/mol
Teplota tavenia: 135…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02679242
Číslo CAS: 175599-83-4