Tlačiť
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 33.17 EUR
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₈N₂O
Teplota varu: 72 °C/1,8mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02090888
Číslo CAS: 304903-10-4