Tlačiť
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR18540-1G OR18540-5G OR18540-10G
APOSOR18540-1GEA 31.52 EUR
APOSOR18540-1G APOSOR18540-5G APOSOR18540-10G
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Vzorec: C₇H₇NO₄S
Mw: 201.20 g/mol
Teplota tavenia: 102…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12828669
Číslo CAS: 2976-34-3