Tlačiť
Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1854-1G OR1854-250MG OR1854-5G
APOSOR1854-1GEA 164.46 EUR
APOSOR1854-1G APOSOR1854-250MG APOSOR1854-5G
Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Pyrazine-2-carbaldehyde
Vzorec: C5H4N2O
Teplota varu: 120…130 °C/30mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02179278
Číslo CAS: 5780-66-5