Tlačiť
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18417-1G OR18417-5G OR18417-10G
APOSOR18417-1GEA 26.52 EUR
APOSOR18417-1G APOSOR18417-5G APOSOR18417-10G
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClN
Mw: 121.6085 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06796610
Číslo CAS: 135324-85-5
OSN: 2925
ADR: 4.1+8 II