Tlačiť
Uridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
OR18386-100G OR18386-250G OR18386-25G
APOSOR18386-100GEA 91.46 EUR
APOSOR18386-100G APOSOR18386-250G APOSOR18386-25G
Uridine 99%
Uridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₆
Teplota tavenia: 163…169 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006526
Číslo CAS: 58-96-8