Tlačiť
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium toluene-4-sulphonate, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 4-methylbenzenesulphonate
OR18384-5G OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA 41.66 EUR
APOSOR18384-5G APOSOR18384-25G
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Choline-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₅H₁₄NO
Mw: 275.3644 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079051
Číslo CAS: 55357-38-5