Tlačiť
4-(Diethylamino)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Diethylaminobenzoic Acid
OR18377-5G OR18377-1G OR18377-25G
APOSOR18377-5GEA 28.24 EUR
APOSOR18377-5G APOSOR18377-1G APOSOR18377-25G
4-(Diethylamino)benzoic acid 99%
4-(Diethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Mw: 193.25
Teplota varu: 326
Teplota tavenia: 192…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002538
Číslo CAS: 5429-28-7
EINECS: 226-582-8