Tlačiť
Dimethyl-5-nitroisophthalate 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-Nitroisophthalic acid dimethyl ester
OR18375-250G OR18375-100G OR18375-500G
APOSOR18375-250GEA 43.32 EUR
APOSOR18375-250G APOSOR18375-100G APOSOR18375-500G
Dimethyl-5-nitroisophthalate 98+%
Dimethyl-5-nitroisophthalate
Vzorec: C₁₀H₉NO₆
Mw: 239.18
Teplota tavenia: 121…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008429
Číslo CAS: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3