Tlačiť
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
OR18371-100G OR18371-500G OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA 24.95 EUR
APOSOR18371-100G APOSOR18371-500G APOSOR18371-1KG
ω,2,4-Trichloroacetophenone
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₃O
Mw: 223.49
Teplota varu: 130…135 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 47…56 °C
Hustota: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000934
Číslo CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 III