Tlačiť
1-Methylpiperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18370-250G OR18370-1KG
APOSOR18370-250GEA 58.08 EUR
APOSOR18370-250G APOSOR18370-1KG
1-Methylpiperazine
1-Methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Mw: 100.16
Teplota varu: 137…139 °C
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0.903 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005966
Číslo CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
OSN: 2734
ADR: 8+3 II