Tlačiť
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 298.02 EUR
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₈H₃₆BrP
Mw: 483.47
Teplota tavenia: 87…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051854
Číslo CAS: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8