Tlačiť
tritylchlorid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
OR18363-100G OR18363-500G OR18363-1KG
APOSOR18363-100GEA 24.91 EUR
APOSOR18363-100G APOSOR18363-500G APOSOR18363-1KG
tritylchlorid 95%
tritylchlorid
Vzorec: C₁₉H₁₅Cl
Mw: 278.78
Teplota varu: 230…235 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 111…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000813
Číslo CAS: 76-83-5
OSN: 3261
ADR: 8 III