Tlačiť
2-Chlorobenzimidazole 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-1H-benzimidazole
OR18361-100G OR18361-25G OR18361-5G
APOSOR18361-100GEA 78.22 EUR
APOSOR18361-100G APOSOR18361-25G APOSOR18361-5G
2-Chlorobenzimidazole 96%
2-Chlorobenzimidazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Teplota tavenia: 180…185 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051944
Číslo CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3