Tlačiť
Phthalaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
OR18349-250G OR18349-25G OR18349-100G
APOSOR18349-250GEA 208.58 EUR
APOSOR18349-250G APOSOR18349-25G APOSOR18349-100G
Phthalaldehyde 98%
Phthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
Teplota varu: 83 °C/0,8mmHg
Teplota tavenia: 53…57 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 132 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003335
Číslo CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II