Tlačiť
4-Methylcinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(p-Tolyl)acrylic acid
OR18348-100G OR18348-25G OR18348-5G
APOSOR18348-100GEA 76.51 EUR
APOSOR18348-100G APOSOR18348-25G APOSOR18348-5G
4-Methylcinnamic acid
4-Methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.19
Teplota varu: 303
Teplota tavenia: 196…198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002697
Číslo CAS: 1866-39-3