Tlačiť
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
OR18347-100G OR18347-25G OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA 164.46 EUR
APOSOR18347-100G APOSOR18347-25G APOSOR18347-1G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Teplota varu: 105…107 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 15 °C
Hustota: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005432
Číslo CAS: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8