Tlačiť
2-Aminobenzothiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 41.72 EUR
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Vzorec: C₇H₆N₂S
Teplota tavenia: 126…129 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005785
Číslo CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4