Tlačiť
1,3,5-Trimethoxybenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
OR18342-100G OR18342-25G OR18342-500G
APOSOR18342-100GEA 38.23 EUR
APOSOR18342-100G APOSOR18342-25G APOSOR18342-500G
1,3,5-Trimethoxybenzene 98%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Teplota varu: 225 °C
Teplota tavenia: 51…53 °C
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008385
Číslo CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4