Tlačiť
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR183419-1G OR183419-5G OR183419-10G
APOSOR183419-1GEA 46.47 EUR
APOSOR183419-1G APOSOR183419-5G APOSOR183419-10G
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Mw: 192.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185546
Číslo CAS: 88912-24-7