Tlačiť
3-Nitrophthalic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18338-1KG OR18338-2.5KG OR18338-500G
APOSOR18338-1KGEA 75.01 EUR
APOSOR18338-1KG APOSOR18338-2.5KG APOSOR18338-500G
3-Nitrophthalic acid 96%
3-Nitrophthalic acid
Vzorec: C₈H₅NO₆
Teplota tavenia: 210…216 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007138
Číslo CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8