Tlačiť
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
OR18337-100G OR18337-25G
APOSOR18337-100GEA 79.71 EUR
APOSOR18337-100G APOSOR18337-25G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 99%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
Mw: 210.23
Teplota varu: 344
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002774
Číslo CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3