Tlačiť
1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 145.8 EUR
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
1,1'-Carbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄O
Mw: 162.15
Teplota tavenia: 117…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005286
Číslo CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
OSN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819