Tlačiť
Cytosine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
OR18333-100G OR18333-1KG OR18333-500G
APOSOR18333-100GEA 28.28 EUR
APOSOR18333-100G APOSOR18333-1KG APOSOR18333-500G
Cytosine 98%
Cytosine
Vzorec: C₄H₅N₃O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006034
Číslo CAS: 71-30-7