Tlačiť
1,4-Diethoxybenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18328-100G OR18328-25G OR18328-500G
APOSOR18328-100GEA 132.77 EUR
APOSOR18328-100G APOSOR18328-25G APOSOR18328-500G
1,4-Diethoxybenzene 98%
1,4-Diethoxybenzene
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Teplota varu: 245…248 °C
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015146
Číslo CAS: 122-95-2
EINECS: 204-585-5