Tlačiť
4-Metoxybenzylalkohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 24.91 EUR
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
4-Metoxybenzylalkohol 98%
4-Metoxybenzylalkohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138.17
Teplota varu: 258…260 °C
Teplota tavenia: 22…25 °C
Hustota: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004653
Číslo CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608