Tlačiť
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 24.95 EUR
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Mw: 213.12
Teplota varu: 106…109 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 15…16 °C
Hustota: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000108
Číslo CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2