Tlačiť
2-Amino-4-methylpyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18316-100G OR18316-25G
APOSOR18316-100GEA 72.2 EUR
APOSOR18316-100G APOSOR18316-25G
2-Amino-4-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃
Teplota tavenia: 155…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006101
Číslo CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5