Tlačiť
1-Bromo-2-iodobenzene 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
OR18313-100G OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA 46.53 EUR
APOSOR18313-100G APOSOR18313-25G
1-Bromo-2-iodobenzene 98+%
1-Bromo-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
Teplota varu: 257 °C
Teplota tavenia: 44478 °C
Hustota: 2,203 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001030
Číslo CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9