Tlačiť
α-Chloro-p-xylene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 49.74 EUR
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Chloro-p-xylene 99%
α-Chloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 199…201 °C
Teplota tavenia: 44351 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000919
Číslo CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
OSN: 3265
ADR: 8,III