Tlačiť
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 83.03 EUR
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Teplota varu: 249…251 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 143…150 °C
Teplota vzplanutia: 233 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000619
Číslo CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9