Tlačiť
1,4-Diacetoxybenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18293-100G OR18293-1KG OR18293-250G
APOSOR18293-100GEA 24.95 EUR
APOSOR18293-100G APOSOR18293-1KG APOSOR18293-250G
1,4-Diacetoxybenzene 98%
1,4-Diacetoxybenzene
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota tavenia: 121…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011643
Číslo CAS: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9