Tlačiť
1-Ethyl-4-piperidone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethylpiperidin-4-one
OR18292-25G OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA 107.9 EUR
APOSOR18292-25G APOSOR18292-100G
1-Ethyl-4-piperidone 98%
1-Ethyl-4-piperidone
Vzorec: C₇H₁₃NO
Teplota varu: 46…48 °C/1mmHg
Hustota: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013356
Číslo CAS: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9