Tlačiť
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
OR18283-100G OR18283-25G OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA 44.93 EUR
APOSOR18283-100G APOSOR18283-25G APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 98%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Vzorec: C₂₁H₂₈N₂O
Mw: 324.47
Teplota varu: 420
Teplota tavenia: 89…95 °C
Teplota vzplanutia: 151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009044
Číslo CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III