Tlačiť
2-Quinolinol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 24.91 EUR
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Mw: 145.16
Teplota varu: 347
Teplota tavenia: 198…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006743
Číslo CAS: 59-31-4
Merck Index: 13,01835