Tlačiť
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
OR18279-100G OR18279-25G
APOSOR18279-100GEA 175.05 EUR
APOSOR18279-100G APOSOR18279-25G
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₅H₂₄O₂
Mw: 236.35
Teplota varu: 135…140 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 102…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008824
Číslo CAS: 489-01-0
EINECS: 207-693-0