Tlačiť
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
OR18277-100G OR18277-25G OR18277-500G
APOSOR18277-100GEA 96.27 EUR
APOSOR18277-100G APOSOR18277-25G APOSOR18277-500G
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 205…210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006141
Číslo CAS: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7