Tlačiť
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Hydrochloride, AICA, 5(4)-Amino-4(5)-(aminocarbonyl)imidazole Hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
OR18276-5G OR18276-25G OR18276-100G
APOSOR18276-5GEA 24.91 EUR
APOSOR18276-5G APOSOR18276-25G APOSOR18276-100G
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₄O
Mw: 162.58 g/mol
Teplota tavenia: 250…252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012704
Číslo CAS: 72-40-2
EINECS: 200-778-3