Tlačiť
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
OR18272-25G OR18272-500G OR18272-100G
APOSOR18272-25GEA 24.95 EUR
APOSOR18272-25G APOSOR18272-500G APOSOR18272-100G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₆Cl₂O₂
Teplota tavenia: 201…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001191
Číslo CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9