Tlačiť
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18271-1G OR18271-25G OR18271-5G
APOSOR18271-1GEA 60.57 EUR
APOSOR18271-1G APOSOR18271-25G APOSOR18271-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Bis(2-iodoethyl) ether
Vzorec: C₄H₈I₂O
Teplota varu: 123,5…124 °C/10mmHg
Hustota: 2,296 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092250
Číslo CAS: 34270-90-1