Tlačiť
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
OR18264-25G OR18264-5G
APOSOR18264-25GEA 76.61 EUR
APOSOR18264-25G APOSOR18264-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
Teplota tavenia: 283…286 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010805
Číslo CAS: 98327-87-8