Tlačiť
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate, 2-Bromobenzoic acid methyl ester
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 24.95 EUR
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
Teplota tavenia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779271
Číslo CAS: 100959-22-6