Tlačiť
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 28.28 EUR
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 146…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00464254
Číslo CAS: 25016-20-0