Tlačiť
N-Boc-L-serine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
OR18040-10G OR18040-250G OR18040-50G
APOSOR18040-10GEA 24.91 EUR
APOSOR18040-10G APOSOR18040-250G APOSOR18040-50G
N-Boc-L-serine
N-Boc-L-serine
Vzorec: C₈H₁₅NO₅
Mw: 205.21 g/mol
Teplota tavenia: 91 °C
Teplota vzplanutia: 186 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037243
Číslo CAS: 3262-72-4